Merck
180262
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-nitrosopropane dimer
Synonim(y):
1,1,1′,1′-Tetramethylazoethane dioxide, NSC 677505, Nitroso-t-butane, Nitroso-tert-butane
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3CNO]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
mp
81-83 °C (lit.)
grupa funkcyjna
C-nitroso
amine
nitroso
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)N=O.CC(C)(C)N=O
InChI
1S/2C4H9NO/c2*1-4(2,3)5-6/h2*1-3H3
Klucz InChI
PKKJRWITDTTZCL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Methyl-2-nitrosopropane dimer (Nitroso-tert-butane) was used as a spin trapping reagent in electron spin resonance studies.
Spin trap reagent
Reactant involved in the synthesis of air-stable π-radical based on Corannulene
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
H Sun et al.
Journal of traditional Chinese medicine = Chung i tsa chih ying wen pan, 14(1), 51-55 (1994-03-01)
The free radical mechanism of enhancing radiosensibility by the Synergic Recipe to Strengthen Body Resistance (SRSBR) consisting of 10 Chinese drugs was studied by electron spin resonance (ESR) with spin trapping reagent--Nitroso-tert-butane (NtB) following irradiation of the Deoxy thymidine (dT)
Inorganic Chemistry, 31, 2333-2333 (1992)