Próba
≥97%
Formularz
solid
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 51
new score: 16
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
59 °C/18 mmHg (lit.)
mp
65-69 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
NLRKCXQQSUWLCH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?