Merck
103608
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenylacetic acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.15
Beilstein:
2050088
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
117-120 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
nitro
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c10-8(11)5-6-2-1-3-7(4-6)9(12)13/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
WUKHOVCMWXMOOA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 3-nitrofenylooctowy otrzymuje się przez łagodne utlenianie kwasu 4-aminofenylooctowego przy użyciu nadtlenosiarczanu potasu jako środka utleniającego w acetonie.
Zastosowanie
Kwas 3-Nitrofenylooctowy został użyty do badania fotodekarboksylacji jonów nitrofenylooctanowych w roztworze wodnym. Kwas 3-Nitrofenylooctowy został wykorzystany w badaniach do syntezy aminokwasu azobenzenowego, mającego silne zastosowanie jako fotoindukowalny przełącznik konformacyjny w polipeptydach.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A mild oxidation of aromatic amines.
Webb KS and Seneviratne S.
Tetrahedron Letters, 36(14), 2377-2378 (1995)
Photodecarboxylation of nitrophenylacetate ions.
Margerum JD and Petrusis CT.
Journal of the American Chemical Society, 91(10), 2467-2472 (1969)
Andreas Aemissegger et al.
Nature protocols, 2(1), 161-167 (2007-04-03)
The synthesis of an azobenzene amino acid (aa) for use as a photo-inducible conformational switch in polypeptides is described. The compound can be easily incorporated into an aa sequence by solid-phase peptide synthesis using standard 9-fluorenylmethoxycarbonyl methods. A reversible conformational