Kluczowe dokumenty
8.01336
Sigma-Aldrich
Pivalic acid
for synthesis
Synonim(y):
Pivalic acid, Neopentanoic acid, 2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
200-922-5
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.85 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
crystals
siła działania
900 mg/kg LD50, oral (Rat)
1900 mg/kg LD50, skin (Rat)
granice wybuchowości
1.6 % (v/v)
mp
32-35 °C
temp. przejścia
flash point 64 °C
rozpuszczalność
25 g/L
gęstość
0.91 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7)
Klucz InChI
IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Regiodywergentna synteza z udziałem kwasu piwalowego: Kontrolowany ligandem regiodywergentny proces alkenylacji C-H z wykorzystaniem kwasu piwalowego, przyspieszający syntezę złożonych indazoli i potencjalnie wpływający na rozwój związków farmaceutycznych (Kim et al., 2017).
  • Kwas piwalowy w syntezach radiochemicznych: W badaniu wykorzystano pochodne kwasu piwalinowego do syntezy nowych radiojodowanych farmaceutyków do obrazowania niedotlenienia, podkreślając jego użyteczność w zastosowaniach diagnostycznych i terapeutycznych w dziedzinie medycyny (Elsaidi et al., 2019).
  • Kapilarne zastosowania elektroforetyczne kwasu piwalanowego: Badania dotyczyły nowych metod kationowego ogniskowania elektroforetycznego z wykorzystaniem kwasu piwalowego do wysokoczułej analizy zanieczyszczeń wody, zapewniając wgląd w techniki monitorowania środowiska (Malá i Gebauer, 2022).
  • Sprzęganie cykliczne z wykorzystaniem kwasu piwalowego: Zhuang i in. opisali nową technikę cyklicznego sprzęgania C-H/C-H ułatwioną przez kwas piwalanowy, która szybko konstruuje złożone struktury molekularne, takie jak tetralina i chroman, przydatne w odkrywaniu i opracowywaniu leków (Zhuang i in., 2021).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup