Merck
P7751
Sigma-Aldrich
Sodium phenyl phosphate dibasic dihydrate
≥95%
Synonim(y):
Disodium phenyl phosphate dihydrate, Phenyl phosphate disodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5PO4Na2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.09
Beilstein:
4167154
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
<0.1% phenol (by weight)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[O-]P([O-])(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H7O4P.2Na.2H2O/c7-11(8,9)10-6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-5H,(H2,7,8,9);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Klucz InChI
JAMYCGIOWIBSRT-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Dwuwodny fenylofosforan sodu jest wykorzystywany w różnych zastosowaniach, w tym jako środek buforujący w preparatach biochemicznych i farmaceutycznych. Jest również stosowany jako ciekły scyntylator i służy jako model do oceny stabilności estrów arylo-fosforanowych w obecności materiałów żrących. Dodatkowo działa jako substrat do oceny aktywności fosfatazy, ulegając hydrolizie w celu wytworzenia fenolu i fosforanu.
Zastosowanie
  • Resorcinol monophosphate ester as a new substrate for fluorometric detection of alkaline phosphatase activity in milk products: This study involves the use of sodium phenyl phosphate dibasic dihydrate for the detection of alkaline phosphatase activity in milk products (Li et al., 2023).
  • Scintillating Cocktail Mixtures and the Role of Water on the Optophysical Properties: This paper investigates the use of sodium phenyl phosphate dibasic dihydrate in scintillating cocktail mixtures for their optophysical properties (Cordaro et al., 2015).
  • Detecting acid phosphatase enzymatic activity with phenol as a chemical exchange saturation transfer magnetic resonance imaging contrast agent (PhenolCEST MRI): Study utilizing sodium phenyl phosphate dibasic dihydrate for detecting enzymatic activity via MRI contrast agents (Zhang et al., 2019).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)