Merck
775061
Sigma-Aldrich
Potassium bis(trimethylsilyl)amide solution
greener alternative
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonim(y):
Hexamethyldisilazane potassium salt solution, Potassium hexamethyldisilazide solution
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3Si]2NK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.48
Beilstein:
4006754
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
3.2 (vs air)
Poziom jakości
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
gęstość
0.884 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Klucz InChI
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt, 1,0 M w 2-metylotetrahydrofuranie, jest zgodny z "Bezpieczniejszymi rozpuszczalnikami i substancjami pomocniczymi", "Wykorzystaniem odnawialnych surowców" i "Bezpieczniejszą chemią zapobiegającą wypadkom". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Silna zasada organiczna w bardziej ekologicznym rozpuszczalniku, 2-metylotetrahydrofuranie (2-MeTHF).
2-metylotetrahydrofuran (2-MeTHF): Pochodzący z biomasy rozpuszczalnik o szerokim zastosowaniu w chemii organicznej
Opakowanie
Butelka 2124 o pojemności 25 ml jest zalecana do jednorazowego użytku. Wielokrotne przebicia prawdopodobnie spowodują zmniejszenie wydajności produktu.
Informacje prawne
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
12.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-11 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nan Li et al.
Lab on a chip, 8(12), 2105-2112 (2008-11-22)
High-density live cell array serves as a valuable tool for the development of high-throughput immunophenotyping systems and cell-based biosensors. In this paper, we have, for the first time, demonstrated a simple fabrication process to form the hexamethyldisilazane (HMDS) and poly(ethylene
Tatsuya Nitabaru et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(38), 13860-13869 (2009-09-10)
Full details of an anti-selective catalytic asymmetric nitroaldol reaction promoted by a heterobimetallic catalyst comprised of Nd(5)O(O(i)Pr)(13), an amide-based ligand, and NaHMDS (sodium hexamethyldisilazide) are described. A systematic synthesis and evaluation of amide-based ligands led to the identification of optimum
Juliana Tsz Yan Lee et al.
Scanning, 34(1), 12-25 (2012-04-26)
Common dehydration methods of cells on biomaterials for scanning electron microscopy (SEM) include air drying, hexamethyldisilazane (HMDS) or tetramethysilane (TMS) treatment and critical point drying (CPD). On the other side, freeze-drying has been widely employed in dehydrating biological samples and
Xiaoguang Li et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(38), 10761-10763 (2011-08-30)
A silica microsphere suspension and a silica sol are employed in a two-step dipping process for the preparation of a superhydrophobic surface. It's not only a facile way to achieve the lotus effect, but can also create a multi-functional surface
Werner Mormann et al.
Macromolecular bioscience, 9(4), 369-375 (2008-11-26)
Trimethylsilylation of cellulose in different 1,3-dialkylimidazolium ionic liquids (IL) with hexamethyldisilazane (HMDS) as a silylating agent was investigated. Trimethylsilyl (TMSi) cellulose with a degree of substitution (DS) greater than 1 is insoluble in the IL. The maximum DS obtained depends
Global Trade Item Number
SKUGTIN
775061-100ML4061837675676
775061-4X25ML4061837675683
775061-500ML4061837675690