Merck
CRM55869
Supelco
Clofentezine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
3,6-Bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine, Clofentezine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H8Cl2N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.15
Beilstein:
7137128
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
182-185 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccccc1-c2nnc(nn2)-c3ccccc3Cl
InChI
1S/C14H8Cl2N4/c15-11-7-3-1-5-9(11)13-17-19-14(20-18-13)10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8H
Klucz InChI
UXADOQPNKNTIHB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Klofentezyna jest insektycydem zawierającym grupę tetrazyny, stosowanym przeciwko fitofagicznym roztoczom na owocach cytrusowych, winorośli, uprawach bawełny i roślinach ozdobnych.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, uchylającym dyrektywę 91/414/EWG, klofentezyna jest zatwierdzona do stosowania w ochronie roślin w Unii Europejskiej (UE). Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) wynoszący 0,5 mg/kg i 0,05 mg/kg ma zastosowanie do obecności klofentezyny odpowiednio w świeżych/mrożonych owocach i orzechach drzewnych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2015/846. Klofentezyna ma być monitorowana w ramach Wieloletniego Programu Kontroli Pozostałości Pestycydów (MACP), prowadzonego w UE i EFTA w/na produktach pochodzenia roślinnego.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
  • CRM klofentezyny może również znaleźć następujące zastosowania:
  • Opracowanie i walidacja metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją diodową (HPLC-DAD) po dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej z wykorzystaniem cząstek krzemionki pokrytych tlenkiem cyrkonu do analizy pozostałości 21 pestycydów w próbkach oleju.
  • Opracowanie metody przygotowania próbek opartej na magnetycznej mieszanej hemicelowej dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej (MMHDSPE) w celu oddzielenia trzech akarycydów od trzech próbek soków owocowych
  • Oznaczanie wielu pozostałości 60 pestycydów w jajach kurzych przy użyciu ekstrakcji QuEChERS, a następnie kwantyfikacji LC-MS/MS lub GC-MS/MS
  • Jednoczesna analiza 302 pestycydów i zanieczyszczeń w dziesięciu próbkach suma za pomocą niskociśnieniowego GC-MS/MS i UHPLC-MS/MS
  • Oznaczanie 314 pozostałości pestycydów w próbkach rodzynek metodą GC-MS/MS i LC-MS/MS w celu oceny ich narażenia na ryzyko
  • Jednoczesna analiza 300 pozostałości pestycydów w próbkach ludzkich włosów metodą GC-MS/MS i LC-MS/MS
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Clinical and laboratory findings in ten Milwaukee patients with the acquired immunodeficiency syndrome or prodromal syndromes.
P A Turner et al.
Wisconsin medical journal, 84(4), 19-22 (1985-04-01)
Nanoencapsulation of clofentezine with enhanced acaricidal activity against the two spotted mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
Ahmadi Z, et al.
Toxin Reviews, 40(4), 962-970 (2021)
Eunyoung Park et al.
Chemosphere, 277, 130215-130215 (2021-03-29)
Multiresidual pesticide analysis in hair can provide useful perspectives on the relationship between pesticides and human health. To establish a rapid and simultaneous analytical method using LC-MS/MS and GC-MS/MS, optimization of hair pulverization, extraction solvent and purification with dispersive SPE
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CRM55869-50MG4065265038362