27027-U
Vials, clear glass, screw top, graduated (vial only)
volume 22 mL, thread for 20-400, pkg of 100 ea
Synonim(y):
Przezroczyste szklane fiolki z podziałką
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear glass vial (with graduations)
opis
cap not included
Właściwości
closure type screw top vial
graduated
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
23 mm × 85 mm
pojemność
22 mL
dopasowywanie
thread for 20-400
Opis ogólny
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)