Key Documents
27520-U
Supelco
Vials, screw top, graduated, open-top cap, preassembled
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm, PTFE/silicone septum
Synonim(y):
Preassembled Graduated Screw Top Vials with Open-Top Cap
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Właściwości
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
23 mm × 85 mm
pojemność
22 mL
dopasowywanie
thread for 20-400
Opis ogólny
Hole cap is black phenolic.
Septum is blue PTFE on white silicone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)