Merck
PHL83514
Isomangiferin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
1,3,6,7-Tetrahydroxyxanthone 4-C-glucoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c3[o]c4c([c](c3c(cc2O)O)=O)cc(c(c4)O)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C19H18O11/c20-4-11-15(26)16(27)17(28)19(30-11)13-9(24)2-8(23)12-14(25)5-1-6(21)7(22)3-10(5)29-18(12)13/h1-3,11,15-17,19-24,26-28H,4H2/t11-,15-,16+,17-,19+/m1/s1
Klucz InChI
CDYBOKJASDEORM-HBVDJMOISA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników i zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)