Merck
PHL89789
Senecionine
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Aureine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H25NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.39
Beilstein:
8162955
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]25/D −55.1°, c = 0.034% in chloroform
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
mp
236 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@H]3CCN1CC=C2COC(=O)[C@](C)(O)[C@H](C)C\C(=C\C)C(=O)O3
InChI
1S/C18H25NO5/c1-4-12-9-11(2)18(3,22)17(21)23-10-13-5-7-19-8-6-14(15(13)19)24-16(12)20/h4-5,11,14-15,22H,6-10H2,1-3H3/b12-4-/t11-,14-,15-,18-/m1/s1
Klucz InChI
HKODIGSRFALUTA-JTLQZVBZSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Komentarz do analizy
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.