Kluczowe dokumenty
M3547
Mangiferin Mangifera indica
Synonim(y):
1,3,6,7-Tetrahydroxyxanthone C2-β-D-glucoside
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (TLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3Oc4cc(O)c(O)cc4C(=O)c3c2O
InChI
1S/C19H18O11/c20-4-11-15(25)17(27)18(28)19(30-11)12-8(23)3-10-13(16(12)26)14(24)5-1-6(21)7(22)2-9(5)29-10/h1-3,11,15,17-23,25-28H,4H2/t11-,15-,17+,18-,19+/m1/s1
Klucz InChI
AEDDIBAIWPIIBD-ZJKJAXBQSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a reference standard for the characterization of mangiferin from Mangifera indica using ultrasound with three-phase partitioning (UTPP)
- to study its effects in promoting brown adipose phenotype murine C3H10T1/2 mesenchymal stem cells (MSCs) and its role in mitochondrial biogenesis and homeostasis
- as a reference standard for the quantitative determination of markers compounds in the culture Swertia paniculata shoot culture using high-performance thin-layer chromatography (HPTLC)
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?