Kluczowe dokumenty
27193
Supelco
Septa, Thermoseal®, pkg 100
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7mL vial
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
burnt orange PTFE/silicone
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
260 °C temp. limit
śr. zewn.
13 mm
śr. × grubość
13 mm × 0.060 in.
kompatybilność
for use with 7mL vial
for use with screw cap, 15-425
Zastosowanie
Septa może być stosowana w mikroekstrakcji fazy stałej (SPME) (liofilizowany ekstrakt wodny).
Informacje prawne
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)