Kluczowe dokumenty
27157
Supelco
Cap liner, PTFE
white PTFE, diam. × thickness 15 mm × 0.010 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
PTFE liner
white PTFE
opis
Oversized for better sealing ability.
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. × grubość
15 mm × 0.010 in.
kompatybilność
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)