Kluczowe dokumenty
27133
Supelco
Cap liner, PTFE
white PTFE, diam. × thickness 9 mm × 0.010 in., for use with 2 mL vial, standard opening, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
PTFE liner
white PTFE
opis
Oversized for better sealing ability.
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. × grubość
9 mm × 0.010 in.
kompatybilność
for use with 2 mL vial, standard opening
for use with 2 mL vial - standard opening
Zastosowanie
It may be used for Erlenmeyer flasks for COD determination.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
A Modified sealed oven-UV method of COD determination.
CHEN, JUNMING, TENGCHANG PAN, and CHINWANG HUANG
Eisei-kagaku, 40.4, 338-343 (1994)