27092-U
Screw cap, solid top with aluminum liner, pkg 100
black phenolic solid cap, aluminum liner, for use with 2 mL vial (standard opening), thread for 8-425
About This Item
Polecane produkty
Materiały
aluminum liner
black phenolic solid cap
Właściwości
closure type black phenolic solid top cap
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
135 °C temp. limit
dopasowywanie
thread for 8-425
kompatybilność
for use with 2 mL vial (standard opening)
Opis ogólny
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)