1.44194
RCS® High Flow Touch Microbial Air Sampler
Impaction air sampler based on centrifugal force
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polycarbonate hardware
linia produktu
RCS®
Właściwości
model (portable)
portable
opakowanie
pkg of 1 kit
producent / nazwa handlowa
RCS®
masa
1.5 kg
Zastosowanie
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatybilność
for use with Agar Strips
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Proven technology using standardized agar media
- Innovative battery concept with advanced control options
- Robust instrument that requires minimal service and maintenance
- Short sampling times with a flow rate of 100 L/min
- Convenient programming with an easy touch
- Portable, battery driven and light weight
- Horizontal and vertical installation, measurement at heights of up to 3 meters
- User-defined sampling options (e.g. individual volumes, time delay, interval sampling)
- High resolution color touchscreen with commonly used functions and symbols
- Intuitive user interface for user-friendly navigation
- Innovative software solutions easily integrated
- Low impaction speed, turbulence and controlled air stream
- Even distribution of microorganisms
- No local drying of the agar
- Easy disinfection, autoclavable sampling head
Informacje prawne
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Badania mikrobiologiczne żywności są kluczowym elementem zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Dowiedz się więcej o szerokiej gamie testów obejmujących patogeny i organizmy powodujące psucie się żywności.
Badania mikrobiologiczne żywności są kluczowym elementem zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Dowiedz się więcej o szerokiej gamie testów obejmujących patogeny i organizmy powodujące psucie się żywności.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.