Key Documents
1.44257
Millipore
RCS Compressed Gas Adapter Touch
for use with RCS® High Flow Touch, for testing compressed gas
About This Item
Kod UNSPSC:
41122409
NACRES:
NA.74
Materiały
aluminum adapter
agency
non-compendial
opis
pressure head
linia produktu
RCS®
Właściwości
portable
opakowanie
pkg of 1 kit
Zastosowanie
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatybilność
for use with RCS® High Flow Touch
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
RCS® Compressed Gas Adapter Touch is an additional accessory for use with RCS® High Flow Touch air sampler. The RCS® High Flow Touch is a portable air sampler for fast and easy monitoring of ambient air and compressed gases in controlled environments. The microbial air sampler is based on impaction by centrifugal force. The RCS® Compressed Gas Adapter Touch is autoclavable and is used for microbial monitoring of compressed gases. It is designed for an air inlet pressure of 1 bar.
Zastosowanie
RCS® Compressed Gas Adapter Touch is an additional accessory with the RCS® microbial air sampler used for microbial monitoring of compressed gases. These air samplers find application in microbial monitoring of ambient air in pharmaceutical, medical and food industry.
Kompatybilność
RCS® Compressed Gas Adapter Touch is compatible for use with RCS® High Flow Touch Microbial air sampler.
Informacje prawne
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Badania mikrobiologiczne żywności są kluczowym elementem zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Dowiedz się więcej o szerokiej gamie testów obejmujących patogeny i organizmy powodujące psucie się żywności.
Badania mikrobiologiczne żywności są kluczowym elementem zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Dowiedz się więcej o szerokiej gamie testów obejmujących patogeny i organizmy powodujące psucie się żywności.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.