1.44245
Hycon® Agar Strips DG-18
Dichloran Glycerol Chloramphenicol Agar, for xerophilic yeast, aseptically filled, single packed of 25 strips, suitable for air monitoring
Synonim(y):
Hycon Ready-to-use Agar Strips, DGC Agar Strips
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
sterylność
aseptically filled
linia produktu
RCS®
Postać
plate (ready-to-use)
Właściwości
individually wrapped
opakowanie
single packed of 25 strips
producent / nazwa handlowa
HYCON®
pH
5.6 ( in H2O)
Zastosowanie
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatybilność
for use with RCS® High Flow Touch
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
molds
xerophilic yeast
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2