Kluczowe dokumenty
W245000
Ethyl oleate
natural, ≥85%
Synonim(y):
Oleic acid ethyl ester
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
palm oil
klasa czystości
Kosher
natural
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥85%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
bp
216-218 °C/15 mmHg
mp
−32 °C (lit.)
gęstość
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
waxy
ciąg SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-
Klucz InChI
LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?