Merck
L1751
Sigma-Aldrich
Ethyl linoleate
≥99%
Synonim(y):
Linoleic acid ethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)2(CH2)7COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.50
Beilstein:
1727827
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
plant oil (safflower)
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
bp
224 °C/17 mmHg (lit.)
gęstość
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
typ lipidu
omega FAs
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-19H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
Klucz InChI
FMMOOAYVCKXGMF-MURFETPASA-N
Zastosowanie
  • Opracowanie samomikroemulgującego systemu dostarczania leku w celu doustnego zwiększenia biodostępności chlorowodorku berberyny...: W niniejszym badaniu zbadano formułę samomikroemulgującego systemu dostarczania leków (SMEDDS) z wykorzystaniem linoleinianu etylu jako kluczowego składnika w celu poprawy doustnej biodostępności chlorowodorku berberyny. Wyniki wskazują na znaczny wzrost biodostępności, demonstrując potencjał SMEDDS w zwiększaniu wchłaniania słabo rozpuszczalnych w wodzie leków (Zhu et al., 2013).
  • Metabonomiczne badanie profili wątrobowych niepolarnych metabolitów uzyskanych od szczurów i myszy, którym podano alkohol, przy użyciu analizy MSn o wysokiej dokładności masowej...: Badania obejmują wykorzystanie linoleinianu etylu w badaniu metabolomiki wątroby w celu zrozumienia biochemicznych skutków dawkowania alkoholu. Rola linoleinianu etylu w profilowaniu metabolitów niepolarnych zapewnia wgląd w funkcjonowanie wątroby i metaboliczny wpływ spożycia alkoholu (Loftus et al., 2011).
  • Zwiększona biodostępność sylimaryny dzięki samomikroemulgującemu systemowi dostarczania leków...: W artykule opisano wykorzystanie linoleinianu etylu w samomikroemulgującym systemie dostarczania leków w celu zwiększenia biodostępności sylimaryny. Badanie wykazało poprawę wchłaniania i biodostępności sylimaryny, podkreślając skuteczność linoleinianu etylu w zastosowaniach związanych z dostarczaniem leków (Wu et al., 2006).
Działania biochem./fizjol.
Ethyl linoleate may be used as a reference material in assays that quantify fatty acid ethyl esters (FAEEs) for detection of alcohol abuse. Linoleic acid ethyl ester (Ethyl linoleate) may be used and studied as an acetylcholinesterase (AChE) inhibitor.
Ethyl linoleate solated from Oxalis triangularis inhibits forskolin-induced melanogenesis and tyrosinase activity in mouse B16 melanoma cells . This anti-melanogenic effect is mediated by inhibiting cAMP production.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fritz Pragst et al.
Therapeutic drug monitoring, 30(2), 255-263 (2008-03-28)
The retrospective detection of alcohol consumption during pregnancy is an important part of the diagnosis of the fetal alcohol syndrome. A promising way to solve this problem can be the determination of fatty acid ethyl esters (FAEE) or/and ethyl glucuronide
Janine R Hutson et al.
Alcohol (Fayetteville, N.Y.), 45(2), 193-199 (2010-08-14)
Fatty acid ethyl esters (FAEEs) are nonoxidative metabolites of ethanol, and elevated levels of FAEE in meconium are a useful biomarker for heavy prenatal alcohol exposure. FAEE in meconium has been recommended as useful and cost-effective for universal screening for
Abdulsallam Bakdash et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 396(7), 2469-2477 (2010-02-11)
Fatty acid ethyl esters (FAEE) and ethyl glucuronide (EtG) were determined in 602 meconium samples in a maternal health evaluation study for detection of gestational alcohol consumption. A validated headspace solid phase microextraction method in combination with GC-MS was used
Jonathan Kissling et al.
Phytotherapy research : PTR, 19(11), 984-987 (2005-12-01)
In a search for potential acetylcholinesterase (AChE) inhibitors, the ethanol extract of the bulbs of Crinum x powellii (Amaryllidaceae) was found to demonstrate a marked inhibition of this enzyme. Using a bio-guided isolation strategy, linoleic acid ethyl ester has been
Ho-Seok Kwak et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 878(21), 1871-1874 (2010-07-08)
This paper reports the development and validation of an improved assay for quantitation of fatty acid ethyl esters (FAEEs) in human meconium using liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). FAAEs (ethyl laurate, ethyl myristate, ethyl palmitate, ethyl palmitoleate, ethyl stearate, ethyl