Merck
W345001
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-2,5-dihydroxy-1,4-dithiane
95%, FG
Synonim(y):
Meaty dithiane, 1-Mercaptopropanone (dimer), 2,5-Dihydroxy-2,5-dimethyl-1,4-dithiane, 2,5-Dimethyl-1,4-dithiane-2,5-diol, 2,5-Dimethyl-2,5-dihydroxy-p-dithiane, Cyclodithalfarol-705
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.29
Numer FEMA:
3450
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
15.006
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Próba
95%
mp
124-127 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
meaty; sulfurous
ciąg SMILES
CC1(O)CSC(C)(O)CS1
InChI
1S/C6H12O2S2/c1-5(7)3-10-6(2,8)4-9-5/h7-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
NHKIYYMFGJBOTK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W345001-100G-K4061835567034
W345001-1KG-K4061835491629
W345001-25G-K4061834406082
W345001-SAMPLE-K4061837536274