Merck
W316255
Sigma-Aldrich
Furfuryl thioacetate
natural, ≥98%, FG
Synonim(y):
S-Furfuryl thioacetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.20
Numer FEMA:
3162
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
13.033
Organoleptyczne:
burnt; coffee; meaty; roasted
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
pochodzenie biologiczne:
botanical
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
botanical
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
burnt; coffee; meaty; roasted
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S(Cc1[o]ccc1)C(=O)C
InChI
1S/C7H8O2S/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
Klucz InChI
LQOUTUIIYXYBQW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)