Z741354
Accuris™ Analytical Balance
capacity 210 g, weighing capacity 210 g, AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific W3100-210-E
zakres pomiaru
resolution: 0.0001 g
zakres pomiaru nośności
210 g
pojemność
210 g
outside size
32 cm (12.5 in.) × 47 cm (18.5 in.) × 28 cm (11 in.)
śr. szalki
90 mm (3.5 in.)
Opis ogólny
Nóżki poziomujące z tyłu wagi rozciągają się na boki, aby zapewnić stabilność, a czuły pęcherzyk poziomujący pomaga w procesie poziomowania.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z741354-1EA | 4061834674351 |