Kluczowe dokumenty
Z757284
Kern ABT analytical balances
model 220-4M, weighing capacity 220 g, AC/DC input 220 - 240 V AC, universal plug set
Synonim(y):
analytical scales
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Polecane produkty
Materiały
stainless steel weighing plate
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern ABT 220-4NM
zakres pomiaru
resolution: 0.1 mg
zakres pomiaru nośności
220 g
szalka szer. × śr.
8 cm × 8 cm
Opis ogólny
Wagi analityczne Kern ABT to najwyższej jakości model wagi z wysokiej jakości jednokomorowym systemem ważenia. Posiada unikalny system wspomagania dozowania z trybem wysokiej stabilności i innymi ustawieniami filtra. Proste ważenie i dokumentowanie receptur jest zapewnione dzięki połączonej funkcji tarowania/drukowania, a prosta funkcja dodawania ma funkcję automatycznego tarowania i automatycznego wyprowadzania kolejnych danych po każdej procedurze ważenia.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z757284-1EA | 4061834790044 |