Z742901
Kern ABT analytical balances
Kern ABT 100-5NM, weighing capacity 101 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.15 g
Synonim(y):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
100 - 240 V AC, universal plug set
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern ABT 100-5NM
zakres pomiaru nośności
101 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.15 g
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)