Kluczowe dokumenty
Z663085
Kern EW series Toploader balances
Kern EW 3000-2M + 963-127, DKD Calibration Certificate included
Synonim(y):
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
wejście AC/DC
230 V
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern EW 3000-2M + 963-127
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru nośności
3,000 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.02 g
szer. × głębokość × wys.
180 mm × 230 mm × 85 mm
platforma śr.
140 mm
masa
2 kg
moc baterii
rechargeable
Opis ogólny
  • Large LCD display
  • Capacity display
  • Protective working cover
  • Test weight
  • 3 years warranty
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)