Kluczowe dokumenty
Z760455
Ohaus® Explorer® analytical balance
Model EX224, weighing capacity 220 g, precision: 0.1 mg, AC/DC input 230 V AC (universal plugs)
Synonim(y):
wagi, wagi laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Materiały
stainless steel platform
Właściwości
CSA approved
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 83021332
zakres pomiaru nośności
220 g, precision: 0.1 mg
W × H × depth
195 mm × 90 mm × 154 mm
platforma śr.
90 mm × 3.5 in.
Opis ogólny
Dostarczany z 2-pinową wtyczką europejską Schuko i 3-pinową wtyczką brytyjską.
Explorer zapewnia dokładne wyniki w ciągu kilku sekund, poprawiając wydajność operatora, produktywność i przepustowość, z czasem stabilizacji do 50% krótszym. Bezramowa, odchylana konstrukcja zapewnia swobodny dostęp do komory ważenia.
Obszerne wejście boczne o wymiarach 160 mm x 240 mm umożliwia swobodne umieszczanie i wyjmowanie dużych łodzi wagowych lub innych dużych naczyń w komorze ważenia. Szkło z powłoką antystatyczną pomaga rozproszyć ładunki elektrostatyczne w komorze ważenia, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wyniki ważenia.
  • Intuicyjne oprogramowanie: Łatwe w użyciu oprogramowanie graficzne z 14 aplikacjami, wirtualnymi klawiaturami QWERTY i numerycznymi oraz wskaźnikiem masy poniżej minimum.
  • Osłona przeciwwiatrowa: Osłona przeciwwiatrowa Explorer zapewnia szeroki dostęp i widoczność komory ważenia i jest wyposażona w szkło z powłoką antystatyczną.
  • Modułowa konstrukcja: Modułowa konstrukcja wagi Explorer obejmuje kolorowy wyświetlacz dotykowy, który można oddzielić od podstawy ważącej.
  • USB i RS232 oraz opcjonalny trzeci port RS232 lub Ethernet
  • Szalka ze stali nierdzewnej, szklana osłona przeciwwiatrowa z uchylnymi drzwiczkami
  • Zgodność z CSA
Informacje prawne
Explorer is a registered trademark of Ohaus Corp.
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z760455-1EA4061834790594