Kluczowe dokumenty
Z741399
Accuris Mini
capacity 500 g
Synonim(y):
mała waga, waga laboratoryjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Parametry
0.1 g readability
pojemność
500 g
outside size
6.6 cm (2.6 in.) × 9.9 cm (3.9 in.) × 1.9 cm (0.75 in.)
śr. szalki
5.3 cm (2.1 in.) × 5.7 cm (2.25 in.)
moc baterii
2 AAA
Opis ogólny
Miniwagi 8972 są wyjątkowo kompaktowe, łatwe w użyciu i wygodne w różnych zastosowaniach laboratoryjnych. Przy wymiarach zaledwie 2,6 x 3,9 cala, te mini wagi oferują wyjątkową dokładność i liniowość w pełnym zakresie ważenia.
Te wagi cyfrowe są wyposażone w czytelny, podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Przyciski ON/OFF, MODE i TARE znajdują się z przodu, co zapewnia łatwy dostęp.
*Wzorce masy NIE są dołączone dozestawu.
Informacje prawne
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)