Z742836
Kern PCB precision balances
Kern PCB 6000-0, weighing capacity 6000 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±2.0 g
Synonim(y):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
100 - 240 V AC, universal plug set
Materiały
stainless steel platform
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern PCB 6000-0
zakres pomiaru nośności
6000 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±2.0 g
szer. × głębokość × wys.
163 mm × 245 mm × 79 mm
platforma szer. × śr.
150 mm × 170 mm
moc baterii
9 V rechargeable
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Easy read, back lit LCD display with digit height 15 mm
- RS 232 data interface
- Mains or battery operation, Auto-off after 3 min. to preserve the batteries
- Protective working cover over display
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)