Kluczowe dokumenty
Z742833
Kern PCB precision balances
Kern PCB 350-3, weighing capacity 350 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
wejście AC/DC
100 - 240 V AC, universal plug set
Materiały
plastic platform
Właściwości
CE compliant
Ring shaped draft excluder included
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern PCB 350-3
zakres pomiaru nośności
350 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g
szer. × głębokość × wys.
163 mm × 245 mm × 79 mm
platforma śr.
81 mm
moc baterii
9 V rechargeable
Opis ogólny
The KERN PCB series offer an economical solution to precision weighing. The balances offer excellent build quality and reliability with unbeatable reproducibility in the price range.
  • Easy read, back lit LCD display with digit height 15 mm
  • RS 232 data interface
  • Mains or battery operation, Auto-off after 3 min. to preserve the batteries
  • Protective working cover over display
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)