Z742832
Kern PCB precision balances
Kern PCB 250-3, weighing capacity 250 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
100 - 240 V AC, universal plug set
Materiały
plastic platform
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern PCB 250-3
zakres pomiaru nośności
250 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g
szer. × głębokość × wys.
163 mm × 245 mm × 79 mm
platforma śr.
81 mm
moc baterii
9 V rechargeable
Opis ogólny
- Easy read, back lit LCD display with digit height 15 mm
- RS 232 data interface
- Mains or battery operation, Auto-off after 3 min. to preserve the batteries
- Protective working cover over display
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)