Kluczowe dokumenty
Z742845
Kern PFB series precision balances
Kern PFB 200-3, weighing capacity 200 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.003 g
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
wejście AC/DC
110 - 230 V AC, universal plug set
Właściwości
Includes draft shield
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern PFB 200-3
zakres pomiaru nośności
200 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.003 g
platforma śr.
80 mm
Opis ogólny
Precyzyjna waga z szybkim wyświetlaniem, teraz z większą obudową zapewniającą pewniejsze oparcie.
  • Łatwa obsługa: Wszystkie podstawowe funkcje mają swój własny przycisk na klawiaturze
  • Kompaktowy rozmiar, praktyczny w małych przestrzeniach
  • Wyświetlacz pojemności: Pasek podświetla się, aby pokazać, ile zakresu ważenia jest jeszcze dostępne
  • Wskaźnik poziomu i nóżki poziomujące do precyzyjnego poziomowania wagi, montowane w standardzie, aby zapewnić najdokładniejsze wyniki ważenia
  • Osłona przeciwprzeciągowa w standardzie (tylko dla modeli z płytką ważącą Ø 80 mm i 120 mm). przestrzeń ważenia WxDxH 158×143×64 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)