BMSW3102A220
Benchmark Analytical Touch Screen Tx Series Balance
weighing capacity 220 g, resolution: 0.0001 g, AC/DC input 115 V
Synonim(y):
4place balance, internal calibration
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
Materiały
metal platform
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific W3102A-220
measuring range
linearity: ±0.0002 g
zakres pomiaru nośności
220 g, resolution: 0.0001 g
śr. płytki
8 cm
Opis ogólny
Przedstawiamy Accuris Series Tx ... idealną równowagę między wydajnością, wzornictwem i jakością. Ulepszona wydajność ważenia: Technologia przywracania siły elektromagnetycznej (EFR), szybka reakcja i stabilizacja oraz automatyczna kalibracja wewnętrzna. Udoskonalone panele sterowania: Ulepszony kolorowy interfejs ekranu dotykowego znacznie poprawia łatwość obsługi. Oszczędność miejsca: Staranne przeprojektowanie naszych zespołów czujników wagowych pozwoliło nam upakować więcej technologii w kompaktowej obudowie o wymiarach 8 x 15 cali. Wygodna łączność: Opcjonalna drukarka termiczna lub pamięć flash USB mogą być używane do dokumentacji wyników.
Zastosowanie
Ważenie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)