BMSW3101A220
Benchmark Analytical Graphical Display DX Series Balance
weighing capacity 220 g, resolution: 0.0001 g, AC/DC input 115 V
Synonim(y):
4place balance, internal calibration
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
Materiały
metal platform
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific W3101A-220
measuring range
linearity: ±0.0002 g
zakres pomiaru nośności
220 g, resolution: 0.0001 g
śr. płytki
8 cm
Opis ogólny
Wagi analityczne Accuris serii Dx to solidne urządzenia wykorzystujące technologię EFR (Electromagnetic Force Restoration). EFR jest złotym standardem dla szybkich i niezawodnych oznaczeń masy poniżej miligrama.
Wodoodporny i odporny na zużycie panel przedni został zaprojektowany tak, aby wytrzymać zalanie i lata ciągłego użytkowania.
Jasno podświetlany wyświetlacz graficzny z matrycą punktową wyraźnie pokazuje wyniki ważenia, a także umożliwia intuicyjny system menu, który jest łatwy w obsłudze. Przydatne funkcje, takie jak dynamiczne ważenie zwierząt, liczenie sztuk, ważenie procentowe i inne, są szybko dostępne.
Przednie nóżki wag Dx są regulowane w celu prawidłowego wypoziomowania wagi na stabilnej powierzchni, a pęcherzyk poziomujący za komorą ważenia potwierdza prawidłową instalację.
System kalibracji QuikCal pomaga zapewnić, że waga jest zawsze skalibrowana i gotowa do użycia. Wystarczy nacisnąć przycisk CAL, aby wykonać automatyczną kalibrację przy użyciu wewnętrznego precyzyjnego wzorca masy. Automatyczna kalibracja może być również ustawiona w określonych odstępach czasu, w zależności od preferencji użytkownika.
Wodoodporny i odporny na zużycie panel przedni został zaprojektowany tak, aby wytrzymać zalanie i lata ciągłego użytkowania.
Jasno podświetlany wyświetlacz graficzny z matrycą punktową wyraźnie pokazuje wyniki ważenia, a także umożliwia intuicyjny system menu, który jest łatwy w obsłudze. Przydatne funkcje, takie jak dynamiczne ważenie zwierząt, liczenie sztuk, ważenie procentowe i inne, są szybko dostępne.
Przednie nóżki wag Dx są regulowane w celu prawidłowego wypoziomowania wagi na stabilnej powierzchni, a pęcherzyk poziomujący za komorą ważenia potwierdza prawidłową instalację.
System kalibracji QuikCal pomaga zapewnić, że waga jest zawsze skalibrowana i gotowa do użycia. Wystarczy nacisnąć przycisk CAL, aby wykonać automatyczną kalibrację przy użyciu wewnętrznego precyzyjnego wzorca masy. Automatyczna kalibracja może być również ustawiona w określonych odstępach czasu, w zależności od preferencji użytkownika.
Zastosowanie
Ważenie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)