HS120734
Reagent Reservoir Chiller
capacity 100 mL, blue
About This Item
Kod UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.04
Polecane produkty
Materiały
blue
polypropylene
Właściwości
to hold and chill reagent reservoirs, basins
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120734
dł. × szer. × wys.
150 mm × 90 mm × 43 mm
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Reservoir Chiller to wolny od lodu, nietoksyczny sposób na wydłużenie czasu pracy i zachowanie integralności odczynników wrażliwych na temperaturę.
Cechy i korzyści
- Odczynniki są przechowywane w temperaturze poniżej 5°C (41°F) przez około 3 godziny.
- Roztwór niezawierający lodu eliminuje ryzyko skażenia spowodowanego brudnymi kąpielami lodowymi
- Możliwość sztaplowania pozwala zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania w zamrażarce lub na blacie roboczym
- Symetryczna konstrukcja chłodziarki umożliwia montaż zbiorników odczynników w dowolnym kierunku
- Nietoksyczna mieszanka wody i środka bakteriostatycznego szybko chłodzi i zamraża
- Wykonane z polipropylenu zgrzewanego dźwiękowo, co zapewnia szczelność konstrukcji
- Nie jest przeznaczony do autoklawu, nie używać z ciekłym azotem
- Wielokrotnego użytku
- Dwuletnia gwarancja
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HS120734-2EA | 4065265819848 |