Z741364
Accuris™ Precision Balance
capacity 320 g, AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific W3200-320-E
zakres pomiaru
resolution: 0.001 g
zakres pomiaru nośności
320 g
Parametry
0.001 g readability (1 mg)
pojemność
320 g
outside size
20.5 cm (8 in.) × 35 cm (13.75 in.) × 9 cm (3.5 in.)
śr. szalki
115 mm (4.5 in.)
Opis ogólny
W ofercie wag precyzyjnych dostępnych jest sześć modeli, pokrywających szeroki zakres wymagań dotyczących maksymalnej pojemności. Modele o mniejszej nośności (120 g, 320 g i 500 g) są wyposażone w szklaną osłonę przeciwwiatrową z 3 przesuwanymi drzwiczkami ułatwiającymi dostęp do komory ważenia. Modele o większej pojemności (1200 g, 3200 g i 5000 g) mają bardziej tradycyjną konstrukcję z ładowaniem od góry i są wyposażone w większe szalki.
Nóżki poziomujące z przodu są łatwo dostępne, a pęcherzyk poziomujący zintegrowany z panelem sterowania pomaga w procesie poziomowania.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z741364-1EA | 4061834674443 |