Merck
W320307
Sigma-Aldrich
5-Methylquinoxaline
≥99%, FG
Synonim(y):
Nutty oxaline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.17
Numer FEMA:
3203
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2271
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
14.028
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.62 (lit.)
tw
120 °C/15 mmHg (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
gęstość
1.125 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
burnt; coffee; corn; nutty; roasted
ciąg SMILES
Cc1cccc2nccnc12
InChI
1S/C9H8N2/c1-7-3-2-4-8-9(7)11-6-5-10-8/h2-6H,1H3
Klucz InChI
CQLOYHZZZCWHSG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Methylquinoxaline has been identified as one of the key volatile aroma compounds in roasted almonds{170] and roasted coffee.
Zastosowanie
  • Screening of flavor compounds using Ucp1-luciferase reporter beige adipocytes identified 5-methylquinoxaline as a novel UCP1-inducing compound.: This research, published in Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, identifies 5-methylquinoxaline as a novel compound that induces UCP1 in beige adipocytes, suggesting its potential application in metabolic studies and obesity treatment (Kawarasaki et al., 2022).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isolation and determination of ?-dicarbonyl compounds by RP-HPLC-DAD in green and roasted coffee
Daglia M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55(22), 8877-8882 (2007)
Volatile components of roasted almonds: basic fraction.
Takei Y, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 38(3), 645-648 (1974)
Weerachat Sompong et al.
BMC complementary and alternative medicine, 15, 394-394 (2015-11-02)
Methylglyoxal (MG) is one of the most reactive glycating agents, which result the formation of advanced glycation end-products (AGEs) that have been implicated in the progression of age-related diseases. Inhibition of MG-induced AGE formation is the imperative approach for alleviating