Merck
D104205
Sigma-Aldrich
Dihexyl ketone
97%
Synonim(y):
7-Tridecanone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CO(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
bp
264 °C (lit.)
mp
30-32.5 °C (lit.)
gęstość
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCC(=O)CCCCCC
InChI
1S/C13H26O/c1-3-5-7-9-11-13(14)12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Klucz InChI
ULIAPOFMBCCSPE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ming Wang et al.
Chemistry, an Asian journal (2018-05-10)
The large polydispersity index of functional pendant polymers has hindered their application in semiconductors. Herein, a novel pendant polymer with perylenediimide (PDI) in the side chains was successfully synthesized through ring-opening metathesis polymerization (ROMP) with a very low polydispersity index.