Kluczowe dokumenty
679437
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Synonim(y):
α-Bromo-p-tolueneboronic acid, p-Boronobenzyl bromide
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
173-177 °C
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OB(O)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C7H8BBrO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,10-11H,5H2
Klucz InChI
PDNOURKEZJZJNZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain varying amounts of anhydride
Zastosowanie
Reactant involved in:
- Design of boronic acid-based autotaxin inhibitors
- Synthesis of boronated phosphonium salts
- Studies of incorporation of boronic acid groups to enhance gene transfection capability
- Investigations of the effect of boronic acid-positioning in optical glucose-sensing ensemble
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Advanced healthcare materials, 5(5), 584-592 (2016-01-21)
Cationic dendrimers are widely used as nonviral gene vectors, however, current gene materials based on dendrimers are either little effective or too toxic on the transfected cells. Here, a facile strategy is presented to prepare high efficient dendrimers with low