Merck
679445
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid
90%
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2(C6H4)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
90%
Postać
solid
mp
224-228 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OB(O)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C7H8BBrO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,10-11H,5H2
Klucz InChI
ATRFDLFMCLYROQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3