Merck
166634
Sigma-Aldrich
4,4′-Dibromobenzophenone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(BrC6H4)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.01
Beilstein:
2049958
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
171-174 °C (lit.)
ciąg SMILES
Brc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H8Br2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
Klucz InChI
LFABNOYDEODDFX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4,4′-dibromobenzofenon jest głównym produktem degradacji bromopropylatu w miodzie.
Zastosowanie
4,4′-dibromobenzofenon został użyty do syntezy pochodnych poli(p-fenylenu) o wysokiej masie cząsteczkowej w reakcji polikondensacji katalizowanej palladem.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pd-catalyzed polycondensation of aromatic monomers with functional groups.
Rehahn M, et al.
Makromol. Chem., Rapid Commun., 11(11), 535-539 (1990)
G Formica
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 67(5), 896-901 (1984-09-01)
An analytical procedure is described for determination of residues of bromopropylate (BP) and its main degradation product 4,4'-dibromobenzophenone (BBP) in honey. The method also allows the determination of 4,4'-dibromobenzilic acid (BBA), a potential intermediate to BBP. The method involves dissolution