8.08469
2-Undekanon
for synthesis
Synonim(y):
2-Undecanone, Methyl nonyl ketone
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.01 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98% (GC)
Formularz
liquid
siła działania
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
228 °C/1013 mbar
mp
11-13 °C
temp. przejścia
flash point 96 °C
gęstość
0.83 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O=C(CCCCCCCCC)C
InChI
1S/C11H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.825 - 0.830
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup