Kluczowe dokumenty
68228
2-Decanone
analytical standard
Synonim(y):
Methyl octyl ketone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
≥99.5% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
n20/D 1.425
bp
211 °C (lit.)
mp
3.5 °C (lit.)
gęstość
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C10H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
Klucz InChI
ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)