Merck
W314820
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-trans-4-cis-decadienoate
≥95%, stabilized, FG
Synonim(y):
Ethyl (2E,4Z)-deca-2,4-dienoate, Ethyl (E,Z)-2,4-decadienoate, Pear ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.29
Numer FEMA:
3148
Beilstein:
1724176
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10574
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
09.260
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
green; tropical; waxy; fruity; pear; pear; sweet
klasa czystości:
FG
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥95%
zawiera
α-tocopherol synthetic as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.486 (lit.)
bp
70-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
gęstość
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; tropical; waxy; fruity; pear; pear; sweet
ciąg SMILES
[H]\C(CCCCC)=C([H])\C([H])=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h8-11H,3-7H2,1-2H3/b9-8-,11-10+
Klucz InChI
OPCRGEVPIBLWAY-QNRZBPGKSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)