Merck
W505501
Sigma-Aldrich
Methyl decanoate
≥99%, FG
Synonim(y):
Capric acid methyl ester, Decanoic acid methyl ester, Methyl caprate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.29
Beilstein:
1759170
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2304
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.251
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
oily; fruity; wine-like
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
follows IFRA guidelines
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
bp
108 °C/10 mmHg
224 °C (lit.)
mp
−14-−11 °C (lit.)
gęstość
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
oily; fruity; wine-like
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl decanoate is reported to occur in parmesan cheese, sparkling wine and banana.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110.5 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Study of the volatile fraction of Parmesan cheese
Barbieri G, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42(5), 1170-1176 (1994)
Hanneke Brust et al.
Journal of chromatography. A, 1374, 224-230 (2014-12-10)
In this work, a reliable and robust vacuum-outlet gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) method is introduced for the identification and quantification of impurities in trinitrotoluene (TNT). Vacuum-outlet GC-MS allows for short analysis times; the analysis of impurities in TNT was performed
Volatile profiles of sparkling wines obtained by three extraction methods and gas chromatography?mass spectrometry (GC?MS) analysis.
Bosch-Fuste J, et al.
Food Chemistry, 105(1), 428-435 (2007)
Biogenesis of banana volatiles.
Tressl R & Drawert F.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 21(4), 560-565 (1973)
Oier Aizpurua-Olaizola et al.
Journal of food science, 80(1), E101-E107 (2014-12-05)
In this study, supercritical fluid extraction has been successfully applied to a sequential fractionation of fatty acids and polyphenols from wine wastes (2 different vitis vinifera grapes). To this aim, in a 1st step just fatty acids were extracted and
Produkty
Separation of Methyl oleate; Caprylic acid; Heptanoic acid; Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Myristic acid; Methyl palmitate; Methyl palmitoleate; Methyl stearate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Acetic acid; Arachidic acid; Behenic acid; Propionic acid; Isobutyric acid; Valeric acid; Isovaleric acid; Isocaproic acid; Butyric acid
Protokoły
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate
Analiza HPLC estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAMES) na urządzeniu SUPELCOSIL™ LC-18
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis