Kluczowe dokumenty
W243205
Ethyl decanoate
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Capric acid ethyl ester, Ethyl caprate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
6.9 (vs air)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; fruity; waxy; sweet
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h3-11H2,1-2H3
Klucz InChI
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W243205-20KG | |
W243205-SAMPLE-K | 4061837512490 |
W243205-1KG | |
W243205-1KG-K | 4061837544651 |
W243205-20KG-K | 4061837544668 |
W243205-4KG | |
W243205-4KG-K | 4061837512476 |
W243205-800G | |
W243205-9KG | |
W243205-9KG-K | 4061837544682 |
W243205-SAMPLE |