Kluczowe dokumenty
148970
Ethyl decanoate
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
Capric acid ethyl ester, Ethyl caprate
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
6.9 (vs air)
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
alcohol: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
gęstość
0.862 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h3-11H2,1-2H3
Klucz InChI
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?