Merck
112364
Sigma-Aldrich
Ethyl heptanoate
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Ethyl enanthate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.24
Beilstein:
1752311
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39022453
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
mp
−66 °C (lit.)
gęstość
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8-9(10)11-4-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
TVQGDYNRXLTQAP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Heptanian etylu, związek aromatyczny, został uwolniony z serii emulsji n-eikozanu stabilizowanych kazeinianem sodu podczas badania stężenia kropli stałych i ciekłych lipidów.
Zastosowanie
Heptanian etylu został wykorzystany w katalizowanym nanocząstkami niklu uwodornieniu transferowym olefin.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Transfer hydrogenation of olefins catalysed by nickel nanoparticles.
Alonso F, et al.
Tetrahedron, 65(51), 10637-10643 (2009)
Supratim Ghosh et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 54(5), 1829-1837 (2006-03-02)
Aroma compounds partition between the dispersed and the continuous phases in emulsions, and phase transitions in the lipid droplets profoundly affect the position of the equilibrium. In the present study, the release of ethyl butyrate, ethyl pentanoate, ethyl heptanoate, and
Monographs on fragrance raw materials.
D L Opdyke
Food and cosmetics toxicology, 19(2), 237-254 (1981-04-01)
Mohammad Rafienia et al.
Current drug delivery, 6(2), 184-191 (2009-05-20)
In situ forming biodegradable polymeric systems were prepared from Poly (DL-lactide-co-glycolide), RG504H (50:50, lactide:glycolide), RG756 (75:25) and mixture of them. They were dissolved in N-methyl-2-pyrrolidone (33% w/w) and mixed with betamethasone acetate (BTMA, 5 and 10% w/w) and ethyl heptanoate
J Enrique Cometto-Muñiz et al.
Behavioural brain research, 156(1), 115-123 (2004-10-12)
The investigation explored the olfactory detectability of two chemically and structurally similar esters, ethyl propanoate and ethyl heptanoate, presented singly and in mixtures. Initially, we measured concentration-detection (i.e., psychometric) functions for the odor of ethyl propanoate and ethyl heptanoate presented