Merck
W244112
Sigma-Aldrich
Ethyl laurate
natural, ≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Ethyl dodecanoate, Ethyl laurate, Lauric acid ethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.37
Numer FEMA:
2441
Beilstein:
1769671
Numer WE:
Nr Rady Europy:
375c
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.099
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
floral; waxy; soapy; sweet
klasa czystości:
FG
Kosher
natural
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
klasa czystości
FG
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
269 °C (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
floral; waxy; soapy; sweet
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3
Klucz InChI
MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl laurate can be used as a flavoring and fragrance ingredient It has been identified as one of the main volatile compounds in Chinese liquors.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1003-1004 (1997)
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1003-1004 (1997)
Production of flavor esters by lipases of Staphylococcus warneri and Staphylococcus xylosus
Talon R, et al.
Enz. Microbiol. Technol., 19(8), 620-622 (1996)
Comparison of the Volatile Components in Chinese Traditional Xiaoqu Liquor
Ma Y-Y, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROCESSING TECHNOLOGY, 3(2), 37-37 (2016)
Hydrocracking of ethyl laurate on bifunctional micro-/mesoporous zeolite catalysts.
Oliver Busse et al.
ChemSusChem, 3(5), 563-565 (2010-05-04)